Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Rustfrit stål KF reduktionsadapter
Artikelnummer. p-8012722 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Størrelse:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10657852
Brand: Welch Ilmvac™ 701401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Welch Ilmvac™ Roterende vingepumper.
  • Rustfrit stål KF reduktionsadapter, DN16/25
  • Tilslut KF 25 til indsugning eller udstødning med CRVpro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Størrelse DN 25/16
Type KF Reduktionsadapter