Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Rustfrit stål KF reduktionsadapter
Artikelnummer. 10591593 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Størrelse:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10591593 DN 40/25 Hver
10657852 DN 25/16 Hver
10132812 DN 40/16 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591593 Leverandør Welch Ilmvac™ Leverandørnr. 701405
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Designet til brug med Welch Ilmvac™ Roterende vingepumper.
  • Rustfrit stål KF reduktionsadapter
  • Fås i en række størrelser
  • Tilslut kuldefælde til indsugning eller udstødning Welch vakuumpumper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Størrelse DN 40/25
Type KF Reduktionsadapter