Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Rustfrit stål KF reduktionsadapter
Artikelnummer. 10132812 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Størrelse:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10132812
Brand: Welch Ilmvac™ 701404
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Welch Ilmvac™ Roterende vingepumper.
  • Rustfrit stål KF reduktionsadapter
  • Fås i en række størrelser
  • Tilslut kuldefælde til indsugning eller udstødning Welch vakuumpumper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Størrelse DN 40/16
Type KF Reduktionsadapter