Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Rustfrit stål KF-flange med lange rør
Artikelnummer. 10551213 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
28 mm
44,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10551213
Brand: Welch Ilmvac™ 701325
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 40,5 mm
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 44,5 mm
Samlet længde (metrisk) 5.8 cm
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse DN 40
Produkttype KF Flange med Lang Tubulation