Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5.2 cm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | DN 16 |
| Produkttype | KF Flange med Lang Tubulation |