Få mere at vide
Sampling Systems™ Kander i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
2 L
3 L
5 L
Beskrivelse
- GMP design: Sprækkefri, spejlpolering, helsvejsninger
- Inkluderer en hældelæbe for nem tømning
- Gradueringsmærker for visuel bekvemmelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Stil | Håndteres |