Få mere at vide
Sampling Systems™ Kander i rustfrit stål
Artikelnummer. 17912132 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
2 L
3 L
5 L
Artikelnummer. 17912132
Brand: Sampling Systems™ A406500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse højkvalitets kander lavet af 316L rustfrit stål har en række GMP funktioner, hvilket gør dem til et ideelt valg til overførsel af væsker i laboratorie- og produktionsområder.
  • GMP design: Sprækkefri, spejlpolering, helsvejsninger
  • Inkluderer en hældelæbe for nem tømning
  • Gradueringsmærker for visuel bekvemmelighed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.5 L
Materiale Rustfrit stål (316L)
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance FDA
Stil Håndteres