Få mere at vide
Nickel Electro™ Kander i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 304 spec sømløse kander i rustfrit stål
- Velegnet til farmaceutiske og laboratorieapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Slutte | Lyse |
| Højde (metrisk) | 215 mm |
| Type | Kande |
| Uddannet | Ja |