Få mere at vide
Nickel Electro™ Kander i rustfrit stål
Artikelnummer. 12827595 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12827595
Brand: Nickel Electro™ JUGS0500H
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
304 spec rustfri stål kander er velegnede til farmaceutiske og laboratorieapplikationer.
  • 304 spec sømløse kander i rustfrit stål
  • Velegnet til farmaceutiske og laboratorieapplikationer
Specifications
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Rustfrit stål
Slutte Lyse
Højde (metrisk) 135 mm
Type Kande
Uddannet Ja