Få mere at vide
Biochem™ Instrumentbakker i rustfrit stål
Description
- Inkluderer låg med indvendigt håndtag
- Stabelbar
- 18/10 rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Dimensioner (L x B x H) | 315 x 215 x 60 mm |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Længde (metrisk) | 315 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 215 mm |
| Inkluderer | Låg |
| Form | Rektangulær |