Få mere at vide
Biochem™ Instrumentbakker i rustfrit stål
Artikelnummer. 10106750
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
230 x 133 x 50 mm
315 x 215 x 60 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10106750 230 x 133 x 50 mm
10579232 315 x 215 x 60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10106750 Leverandør Biochem™ Leverandørnr. 8475
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ Instrumentbakker i rustfrit stål kan stables.
  • Inkluderer låg med indvendigt håndtag
  • Stabelbar
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 230 x 133 x 50 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 230 mm
Materiale Rustfrit stål
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 133 mm
Inkluderer Låg
Form Rektangulær