Få mere at vide
Bochem™ Instrumentbakke i rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 240 x 180 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 240 x 180 x 40 mm |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 240 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderer | Låg |
| Mængde | 1 hver |
| Form | Rektangulær |