Få mere at vide
Bochem™ Instrumentbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 10729271
Dimensioner (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Artikelnummer. 10729271
Brand: Bochem™ 8717
Kun null tilbage
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 500 x 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 500 x 200 x 80 mm
Højde (metrisk) 80 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Rustfrit stål
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 200 mm
Inkluderer Låg
Mængde 1 hver
Form Rektangulær