Få mere at vide
Sampling Systems™ Instrumentbakker i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Bredde (metrisk):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Højde (metrisk):
11 mm
15 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udvalg af størrelser
- Sprækkefrit design
- Højkvalitets poleret finish
- Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 11 mm |
| Længde (metrisk) | 395 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 304) |
| Type | Bakke |
| Bredde (metrisk) | 275 mm |
| Slutte | Poleret |