Få mere at vide
Sampling Systems™ Instrumentbakker i rustfrit stål
Artikelnummer. 15809711 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Bredde (metrisk):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Højde (metrisk):
11 mm
15 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809711
Brand: Sampling Systems™ A674490
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et sprækkefrit design, der giver mulighed for nem rengøring. Sampling Systems™ Instrumentbakker i rustfrit stål er ideelle til at bære værktøj og udstyr.
  • Udvalg af størrelser
  • Sprækkefrit design
  • Højkvalitets poleret finish
  • Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Højde (metrisk) 15 mm
Længde (metrisk) 490 mm
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Type Bakke
Bredde (metrisk) 320 mm
Slutte Poleret