Få mere at vide
Buerkle™ Instrumentbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 17565935 Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Artikelnummer. 17565935
Brand: Buerkle™ 42080001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Instrumenter, laboratorieudstyr eller prøveudtagere kan placeres og transporteres på denne robuste, rustfri stålbakke.
Forbered, placer og transporter instrumenter og prøver med Buerkle™ instrumentbakke.
  • V2A rustfrit stål
  • Hygiejnisk og robust
  • Let at rengøre, glat overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 280 x 180 x 20 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 280 mm
Materiale Metal
Bredde (metrisk) 180 mm
Længde (engelsk) 11''
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Bredde (engelsk) 7,1''