Få mere at vide
Buerkle™ Instrumentbakke i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Beskrivelse
Forbered, placer og transporter instrumenter og prøver med Buerkle™ instrumentbakke.
- V2A rustfrit stål
- Hygiejnisk og robust
- Let at rengøre, glat overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 460 x 300 x 20 mm |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 460 mm |
| Materiale | Metal |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Højde (engelsk) | 0,8 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |