Få mere at vide
Buerkle™ Instrumentbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 17534286 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17534286 330 x 230 x 20 mm
17565935 280 x 180 x 20 mm
17544286 460 x 300 x 20 mm
17554286 520 x 395 x 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17534286 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 42080002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 DKK
    173.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.86 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Instrumenter, laboratorieudstyr eller prøveudtagere kan placeres og transporteres på denne robuste, rustfri stålbakke.
Forbered, placer og transporter instrumenter og prøver med Buerkle™ instrumentbakke.
  • V2A rustfrit stål
  • Hygiejnisk og robust
  • Let at rengøre, glat overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 330 x 230 x 20 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 330 mm
Materiale Metal
Bredde (metrisk) 230 mm
Længde (engelsk) 13 tommer
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Bredde (engelsk) 9,1 tommer