Få mere at vide
Carbolite™ Indvendig ovn af rustfrit stål
Artikelnummer. 10691053
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10691053 120 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10691053 Leverandør Carbolite™ Leverandørnr. LHT5120230SN+TMPR38301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98990.00 DKK
    72268.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 26721.97 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 120 l
Temperatur (metrisk) 500 °C
Type Ovn
Vise Digital temperaturregulator
Inkluderer Med 2 hylder
Antal hylder 2
Temperaturopløsning ±5 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 405 x 480 x 650 mm
Bredde (metrisk) 1030 mm
Bredde (metrisk) interiør 480 mm
Højde (metrisk) interiør 650 mm
Dybde (metrisk) 670 mm
Dybde (metrisk) interiør 405 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 333 lb.
Elektriske krav 208/240 V 3.00 kw
Spænding 208/240 V