Få mere at vide
Socorex™ Injektionsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 11877283
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Autoklaverbar Pakningsstørrelse
11877283 Autoklaverbar Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11877283 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 371.16100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    491.32 DKK / Pakke med 12
    Spare 100.68 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Type Injektionsnål
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 16 G
Længde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 1.6 mm