Få mere at vide
Socorex™ Injektionsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8007531
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Længde (metrisk):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11857263
Brand: Socorex™ 371.0503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet i schweizisk fremstillet kvalitet, Socorex™ Injektionsnåle i rustfrit stål er Luer Lock-nåle, der er pålidelige og holdbare. De inkluderer en dispenseringsboks til nem og sikker fjernelse og dispensering af nåle.
  • Rustfrit stål
  • Skarp affasning
  • Genanvendelig
  • Autoklaverbar
  • Inkluderer dispenseringsboks med skydelåg for nem og sikker fjernelse af nålen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Type Injektionsnål
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 25 g
Tip stil Skarp affasning
Længde (metrisk) 3 mm
Diameter (metrisk) 0.5 mm