Få mere at vide
Socorex™ Injektionsnåle i rustfrit stål
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Længde (metrisk):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Skarp affasning
- Genanvendelig
- Autoklaverbar
- Inkluderer dispenseringsboks med skydelåg for nem og sikker fjernelse af nålen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Type | Injektionsnål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 16 G |
| Tip stil | Skarp affasning |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 1.6 mm |