Få mere at vide
Socorex™ Injektionsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 11867273
Skift visning
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Længde (metrisk):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11867273 18 G 50 mm Pakke med 12
11857263 25 g 3 mm Pakke med 12
11807273 21 G 25 mm Pakke med 12
10594235 21 G 40 mm Pakke med 12
11847273 19 G 30 mm Pakke med 12
11867283 16 G 30 mm Pakke med 12
11897283 14 G 40 mm Pakke med 12
11807293 14 G 50 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11867273 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 371.1250
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fremstillet i schweizisk fremstillet kvalitet, Socorex™ Injektionsnåle i rustfrit stål er Luer Lock-nåle, der er pålidelige og holdbare. De inkluderer en dispenseringsboks til nem og sikker fjernelse og dispensering af nåle.
  • Rustfrit stål
  • Skarp affasning
  • Genanvendelig
  • Autoklaverbar
  • Inkluderer dispenseringsboks med skydelåg for nem og sikker fjernelse af nålen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Sikre, præcise dyreinjektioner
Type Injektionsnål
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 18 G
Tip stil Skarp affasning
Længde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 1.2 mm