Få mere at vide
Sampling Systems™ Industriel skov i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
Længde (metrisk):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Bredde (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Let konstruktion
- Rustfrit stål
- Fuldsvejst konstruktion
- Let at rengøre
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Produkttype | Kemi Scoop |
| Slutte | Poleret |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 180 mm |