Få mere at vide
Sampling Systems™ Industriel skov i rustfrit stål
Artikelnummer. 15869701 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Længde (metrisk):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Bredde (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15869701
Brand: Sampling Systems™ A643500
Konstrueret af højkvalitets rustfrit stål for at gøre det billigt og nemt at bruge. Sampling Systems™ Rustfrit stål industriel skovl er ideel til generel og farmaceutisk brug.
  • Let konstruktion
  • Rustfrit stål
  • Fuldsvejst konstruktion
  • Let at rengøre
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Produkttype Scoop
Slutte Poleret
Bredde (metrisk) 110 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 270 mm