Få mere at vide
Swann-Morton™ Individuelle foliepakker af rustfrit stål, sterile skalpeller, SM65
Artikelnummer. 15337576
Skift visning
Mængde:
25/kasse
Artikelnummer. Mængde
15337576 25/kasse
1 options
Artikelnummer. 15337576 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 5905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 DKK
    286.58 DKK / Pakke med 25
    Spare 31.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kan anvendes inden for en række fagdiscipliner.
  • Alsidig.
  • Kan bruges i en række discipliner.
    • Plastik- og rekonstruktiv kirurgi
    • Ortopædi
    • Kardiovaskulær kirurgi
    • Dental parodonti
  • Passer til håndtag SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 og SF23.
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Mængde 25/kasse
Emballagetype Individuelt pakket