Få mere at vide
Heidolph™ Impeller i rustfrit stål
Artikelnummer. 10727641 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10727641 400 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10727641 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5092100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    729.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.47 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L), er dette pumpehjul ideel til gasning af væsker og til blandingsopgaver med lav eller gennemsnitlig viskositet op til< 500 mPa s.
  • Til applikationer, der kræver en gennemsnitlig hastighed
  • Til blandingsopgaver med lav eller gennemsnitlig viskositet op til <500 mPa s
  • Ideel til gasning af væsker
  • Dette pumpehjul skaber et radialt flow
  • Fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L), Turbine dia. 50 mm, længde 400 mm, pumpehjulsaksel 8 mm dia., maksimal hastighed 2.000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 2''
Diameter (engelsk) Skaft 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Mængde 1 stk.
Hastighed 2000 rpm
Type Radial flow pumpehjul
Viskositetsvurdering <500 mPas
Materiale Rustfrit stål