Beskrivelse
- Stainless steel immersion basin
- Basin for the immesrsion and cleaning of materials.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 11.9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 45 l |
| Farve | Gray |
| Materiale | Stainless Steel |
| Bredde (engelsk) | 26.38 in. |
| Bredde (metrisk) | 670.00 mm |
| Højde (engelsk) | 36.81 in. |
| Højde (metrisk) | 935.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 52.91 lb. |
| Vægt (metrisk) | 24 kg |