Beskrivelse
- Sænkekum i rustfrit stål
- Bassin til nedsænkning og rengøring af materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Farve | Grå |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (engelsk) | 10,63 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 270.00 mm |
| Højde (engelsk) | 10,63 tommer. |
| Højde (metrisk) | 270.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 8.82 lb. |
| Vægt (metrisk) | 4 kg |