Få mere at vide
asecos™ Nedsænkningsbeholder i rustfrit stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
45 L
Beskrivelse
- Sænkekum i rustfrit stål
- Bassin til nedsænkning og rengøring af materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Farve | Grå |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (engelsk) | 16,93 tommer. |
| Højde (metrisk) | 430.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 13.23 lb. |
| Vægt (metrisk) | 6 kg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ Nedsænkningsbeholder i rustfrit stål >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion