Få mere at vide
Buerkle™ Isprøver i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8011250 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10388862
Brand: Buerkle™ 53390300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampler udviklet til prøveudtagning fra frosne, højviskose, pasta-lignende materialer som f.eks. is og lignende stoffer. Den borformede fræser skruer sig uafhængigt ind i frysevarerne, når den drejes. Opsamlingscylinderen kan nemt afmonteres via en bajonetforbindelse.
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404), elektropoleret
  • Steriliserbar
  • Nem rengøring
  • Opsamlingscylinder 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Isprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (applikation) Til prøveudtagning fra frossen
Længde (metrisk) 300 mm