Få mere at vide
Buerkle™ Isprøver i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404), elektropoleret
- Steriliserbar
- Nem rengøring
- Opsamlingscylinder 38 mm Ø
Specifications
Specifications
| Produkttype | Isprøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)) |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Til brug med (applikation) | Til prøveudtagning fra frossen |
| Længde (metrisk) | 1050 mm |