Få mere at vide
Buerkle™ Isprøver i rustfrit stål
Artikelnummer. 10388862 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10388862 300 mm Hver
10585613 550 mm Hver
10444632 1050 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10388862 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53390300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00 DKK
    4206.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 193.40 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampler udviklet til prøveudtagning fra frosne, højviskose, pasta-lignende materialer som f.eks. is og lignende stoffer. Den borformede fræser skruer sig uafhængigt ind i frysevarerne, når den drejes. Opsamlingscylinderen kan nemt afmonteres via en bajonetforbindelse.
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404), elektropoleret
  • Steriliserbar
  • Nem rengøring
  • Opsamlingscylinder 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Isprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (applikation) Til prøveudtagning fra frossen
Længde (metrisk) 300 mm