Få mere at vide
Buerkle™ Isborer i rustfrit stål
Artikelnummer. 16585200 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) ydre top:
10 mm
21 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) ydre top Pakningsstørrelse
16585200 10 mm -
11866393 21 mm Hver
10300020 54 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16585200 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53230190
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Buerkle™ Isborer i rustfrit stål er en prøveudtager til dybfrosne og halvfaste stoffer i fødevareindustrien.
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Steriliserbar
  • 20 cm boredybde
  • Den skarpe savkrone på den meget robuste hulbore skærer hurtigt ind i prøven
  • En cylindrisk prøve (tværsnitsprøve) på op til 20 cm kan skæres ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Isborer
Materiale Rustfrit stål (AISI 316 L (1.4404))
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt ID 8 mm
Certificeringer/compliance Materialecertifikat
Til brug med (applikation) Isprøveudtagning
Til brug med (udstyr) Boremaskine
Diameter (engelsk) Kerne 0.31 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.39 in.
Diameter (engelsk) Ydre Top 1,97 tommer.
Diameter (metrisk) kerne 8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Diameter (metrisk) ydre top 10 mm
Dybde (engelsk) 3.94 in.
Dybde (metrisk) 100 mm
Længde (engelsk) 5.12 in.
Længde (metrisk) 130 mm