Få mere at vide
Buerkle™ Isborer i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) ydre top:
10 mm
21 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
- Steriliserbar
- 20 cm boredybde
- Den skarpe savkrone på den meget robuste hulbore skærer hurtigt ind i prøven
- En cylindrisk prøve (tværsnitsprøve) på op til 20 cm kan skæres ud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Isborer |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | ID 16 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til dybfrosne og halvfaste stoffer i fødevareindustrien |
| Diameter (metrisk) ydre top | 21 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |