Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål HC-75 (Pb2+) Kationbyttersøjle
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Maks. Tryk | 400 psi |
| Partikelstørrelse | 9μ m |
| Porestørrelse | Gel-type |
| Mængde | 1 stk. |
| USP type | L34 |
| Stationær fase | HC-75 (Pb2+) |
| Emballagemateriale | PSDVB/sulfonsyre |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |