Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål HC-75 (H+)
Artikelnummer. 10074722
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10074722 Hver
1 options
Artikelnummer. 10074722 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79476
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tekniske data
Kolonnekapacitet 12 meq/søjle
Partikelstørrelse 9μ m
Stationær fase HC-75 (H+)
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm