Få mere at vide
DWK Life Sciences Håndtag i rustfrit stål, til farvningsbakke
Artikelnummer. 11736978 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11736978
Brand: DWK Life Sciences 290750002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndtaget i rustfrit stål gør det muligt at fjerne farvningsbakken uden direkte kontakt med farvningsopløsningen.
Mikroskopi er en metode til at se genstande, der ligger uden for det menneskelige øjes opløsning og kan undersøges. De objekter, der skal observeres, forstørres i en sådan grad, at de kan vises som billeder. Til prøveforberedelse skæres de genstande, der skal undersøges, i meget tynde skiver. Disse sektioner påføres derefter et objektglas og dækkes med et dækglas og passende løsninger. For at se snittene under mikroskopet skal sektionerne på objektglasset fyldes i et farvningskar og farves med en passende farveopløsning.
  • Kan fastgøres separat og ikke permanent til farvestativet, hvilket gør det nemt at indsætte og fjerne objektglassene
  • Tillader, at farvningsstativet kan placeres sikkert i farvningsboksen, mens direkte kontakt med farvningsopløsningen kan undgås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Transport af farvningsbakker; Ophængning af farvestofstativet
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 10 stk./pakke