Få mere at vide
RETSCH Slibekrukke i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8004956 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til CryoMill
Til EMAX
Til MM 200
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
5 ml
10 ml
35 ml
50 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10504041
Brand: RETSCH 02.462.0057
Brug disse slibeglas til tør, våd og kryogen slibning af små prøver. Retsch™ Slibeglas i rustfrit stål har en selvcentrerende mekanisme og et design med skruetop til lækagesikker slibning.
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Tekniske data
Produkttype Grinding Jar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Til brug med (udstyr) Til MM 200
Materiale Stainless Steel