Få mere at vide
RETSCH Slibekrukke i rustfrit stål
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til CryoMill
Til EMAX
Til MM 200
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
5 ml
10 ml
35 ml
50 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Slibeglas med skruetop
- Fås i en række størrelser
- Til brug med Retsch møller
Specifications
Specifications
| Produkttype | Slibekrukke |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Til EMAX |
| Materiale | Rustfrit stål |