Få mere at vide
RETSCH Slibekrukke i rustfrit stål
Artikelnummer. 15300974 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til CryoMill
Til EMAX
Til MM 200
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
5 ml
10 ml
35 ml
50 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15300974
Brand: RETSCH 01.462.0313
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse slibeglas til tør, våd og kryogen slibning af små prøver. Retsch™ Slibeglas i rustfrit stål har en selvcentrerende mekanisme og et design med skruetop til lækagesikker slibning.
  • Slibeglas med skruetop
  • Fås i en række størrelser
  • Til brug med Retsch møller
Specifications
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Til brug med (udstyr) Til EMAX
Materiale Rustfrit stål