Få mere at vide
RETSCH Slibekrukke i rustfrit stål
Artikelnummer. 14821631 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For MM 200
Til CryoMill
Til EMAX
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
5 ml
10 ml
35 ml
50 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Kapacitet (metrisk) unitSize
14821631 Til CryoMill 10 ml Hver
10504041 For MM 200 1,5 ml Hver
10034170 For MM 200 10 ml Hver
15300974 Til EMAX 125 ml Hver
15370994 Til CryoMill 35 ml Hver
15370964 Til EMAX 50 ml Hver
10399770 For MM 200 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 14821631 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 01.462.0331
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse slibeglas til tør, våd og kryogen slibning af små prøver. Retsch™ Slibeglas i rustfrit stål har en selvcentrerende mekanisme og et design med skruetop til lækagesikker slibning.
  • Slibeglas med skruetop
  • Fås i en række størrelser
  • Til brug med Retsch møller
Tekniske data
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Til brug med (udstyr) Til CryoMill
Materiale Rustfrit stål