Få mere at vide
RETSCH Slibekugler i rustfrit stål
Artikelnummer. 10196541 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Planetkuglemølle PM 400
Reaktionshætteglas
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
5 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) unitSize
10196541 Reaktionshætteglas 3 mm Hver
10208591 Planetkuglemølle PM 400 40 mm Hver
10146641 Reaktionshætteglas 5 mm Pakke med 200
11758414 Reaktionshætteglas 3 mm Pakke med 200
11727664 Reaktionshætteglas 4 mm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10196541 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 22.455.0002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Retsch™ blandemøller. Retsch™ Slibebolde i rustfrit stål er ideelle til afbrydelse af biologiske celler såvel som til DNA/RNA-ekstraktion.
  • Til brug med MM 200 og MM 400 blandemøller
Tekniske data
Produkttype Slibebolde
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med (udstyr) Reaktionshætteglas
Materiale Rustfrit stål