Få mere at vide
RETSCH Slibekugler i rustfrit stål
Artikelnummer. 10146641 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Planetkuglemølle PM 400
Reaktionshætteglas
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
5 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 200
Artikelnummer. 10146641
Brand: RETSCH 22.455.0003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med Retsch™ blandemøller. Retsch™ Slibebolde i rustfrit stål er ideelle til afbrydelse af biologiske celler såvel som til DNA/RNA-ekstraktion.
  • Til brug med MM 200 og MM 400 blandemøller
Tekniske data
Produkttype Slibebolde
Diameter (metrisk) 5 mm
Til brug med (udstyr) Reaktionshætteglas
Materiale Rustfrit stål