Få mere at vide
Cole-Parmer™ Slibebolde til Geno/Grinder™ Homogenisatorer
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Diameter (metrisk):
9.5 mm
1.1 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Geno/Grinder™ homogenisatorer.
- Optimer din ydeevne Geno/Grinder™ homogenisatorer med en bred vifte af slibekugler, der passer til din applikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibebolde |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) | 0,37 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 9.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til slibning af små vævsprøver |
| Til brug med (udstyr) | Slibebolddispenser af Geno/Grinder |