Få mere at vide
SPEX™ Slibekugle i rustfrit stål
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
3114 rustfrit stål slibehætteglassæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Holdbar og sej slibebold velegnet til almindelig slibning
- Høj holdbarhed og effektivitet med moderat slidstyrke
- Modstår kemisk angreb
- Typisk sammensætning: Hovedelementer– Fe, Cr; Mindre elementer– Ni, Mn, S, Si
- Hårdhed: Mohs 5-5 1/2; Rockwell– C 55-60
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6.35 mm |
| Til brug med (udstyr) | 3114 rustfrit stål slibehætteglassæt |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Emballagemængde | 4 bolde |