Få mere at vide
Cole-Parmer™ Griffin-stil bæger i rustfrit stål med Easy-Pour kant
Artikelnummer. 11772315 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
66.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11772315 66.6 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11772315 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0720540
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Sørg for nøjagtig måling med disse bægre. Cole-Parmer™ Rustfrit stål Griffin-stil bæger med Easy-Pour kant er fantastisk til højere temperaturer og generel omrøring eller måling af opløsninger.
  • Holdbare, økonomiske blandeevner
  • Mellemspor 304 SS
  • Mål volumen nemt med interne gradueringsmarkører
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 80 mm
Produkttype Bægerglas
Diameter (metrisk) Udvendig 66.6 mm