Få mere at vide
Cole-Parmer™ Griffin-stil bæger i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8004955 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
600 mL
1200 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11762315
Brand: Cole-Parmer™ 0720530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse bægerglas til en række forskellige formål. Cole-Parmer™ Rustfrit stål Griffin-stil bægerglas er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerbægre har en let-hældende kant for færre spild.
Brug disse bægerglas til en række forskellige formål. Cole-ParmerTM rustfrit stål Griffin-stil bægerglas er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerbægre har en let-hældende kant for færre spild.
Bægere i griffinstil med hældetud har fuld kapacitetsmærke nær toppen for at sikre nøjagtig måling.
  • Holdbare, økonomiske blandeevner
  • Fremstillet af medium gauge 304 rustfrit stål
  • Ikke-ætsende
  • Let at rengøre
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 55mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 65mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 426,7 °C
Type Bægerglas