Beskrivelse
Brug disse bægerglas til en række forskellige formål. Cole-ParmerTM rustfrit stål Griffin-stil bægerglas er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerbægre har en let-hældende kant for færre spild.
Bægere i griffinstil med hældetud har fuld kapacitetsmærke nær toppen for at sikre nøjagtig måling.
- Holdbare, økonomiske blandeevner
- Fremstillet af medium gauge 304 rustfrit stål
- Ikke-ætsende
- Let at rengøre
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85mm |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 120mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 426,7 °C |
| Type | Bægerglas |
| Sterilitet | Steril |