Få mere at vide
Cole-Parmer™ Griffin-stil bæger i rustfrit stål
Artikelnummer. 11762315 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
600 mL
1200 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11762315 125 mL Hver
11782315 600 mL Hver
11712335 1200 mL Hver
11722335 2000 mL Hver
11732335 3000 mL Hver
11742335 4000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11762315 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0720530
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Brug disse bægerglas til en række forskellige formål. Cole-Parmer™ Rustfrit stål Griffin-stil bægerglas er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerbægre har en let-hældende kant for færre spild.
Brug disse bægerglas til en række forskellige formål. Cole-ParmerTM rustfrit stål Griffin-stil bægerglas er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerbægre har en let-hældende kant for færre spild.
Bægere i griffinstil med hældetud har fuld kapacitetsmærke nær toppen for at sikre nøjagtig måling.
  • Holdbare, økonomiske blandeevner
  • Fremstillet af medium gauge 304 rustfrit stål
  • Ikke-ætsende
  • Let at rengøre
Especificaciones
Diameter (metrisk) Udvendig 55mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 65mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 426,7 °C
Type Bægerglas
Sterilitet Steril
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.